Learn More
Brij™ L23, Reactivo para electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66096.30
Detalles adicionales : CAS : 9002-92-0 Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15467329
  • 25.70€ / 250 g
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Brij™ L23
Electrophoresis Reagent
Sólido ceroso
MFCD00080891
Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
1199.57
Blanco
9002-92-0
∼35°C to 40°C
250 g
Soluble in water
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos