Learn More
Brij™ C20
Código de producto. 10748562 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10748562 500 g 500 g
10515121 5 g 5 g
10792705 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10748562 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344295000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123,51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-95-9
Fórmula molecular C56H114O21
Peso molecular (g/mol) 1123.51
Número MDL MFCD00080892
Clave InChI NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(20) cetyl ether
PubChem CID 2724259
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ C20
Color Blanco
Valor ácido 1mg KOH/g max.
Forma física Sedimentos
Punto de fusión 35.4°C to 39.6°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >149°C
Valor hidroxilo 45 to 60mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C16H33(OCH2CH2)20OH
Agua 1% max.
Índice Merck 10, 7449
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-hexadecoxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1123.5
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación