Learn More
Brij™ 98, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71992
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
9004-98-2
C58H116O21
1149.55
MFCD00074369
TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Polyoxyethylene(20) oleyl ether
5364713
2-[(Z)-octadec-9-enoxi]etanol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
9004-98-2
C58H116O21
1149.55
MFCD00074369
TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Polyoxyethylene(20) oleyl ether
5364713
2-[(Z)-octadec-9-enoxi]etanol
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Brij™ 98
Color Blanco a crema
Valor ácido 1mg KOH/g max.
Forma física Sólido blando ceroso
Punto de ebullición >100.0°C
Punto de fusión 30.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Fórmula lineal C18H35(OCH2CH2)nOH
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, toluene, propylene glycol, insoluble in cottonseed oil, mineral oil
Temperatura de inflamación >150°C
Valor hidroxilo 50 to 65mg KOH/g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1149.56
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.07
Agua 3% max.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brij]TS 98
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.