missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRIJ™ 35, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4679948
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
2-(dodeciloxi)etano-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
2-(dodeciloxi)etano-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
Nombre del producto químico o material BRIJ 35
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: BRIJ 35
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'