Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71941
56.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(4)lauryl ether
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-92-0
C14H30O2
230.39
MFCD00043063
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Polyoxyethylene(4)lauryl ether
2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
CCCCCCCCCCCCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Brij™ 30
Color De incoloro a amarillo
Valor ácido 2mg KOH/g max.
Forma física Líquido
Punto de fusión 14.0°C
Densidad 0.9500g/mL
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)4OH
Cantidad 500 g
Fieser 01,892
Índice Merck 15, 7675
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, propylene glycol, insoluble in mineral oil, cottonseed oil
Temperatura de inflamación >149°C
Valor hidroxilo 145 to 165mg KOH/g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.54
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Gravedad específica 0.95
Viscosidad 30 mPa.s (25°C)
Agua 1% max.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brij]TS 30
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1