Learn More
Paladaciclo de BrettPhos de 3.ª generación, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442927
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
1470372-59-8
MFCD22572666
[(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
1470372-59-8
MFCD22572666
[(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 906.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Amarillo sólido