Learn More
Alfa Aesar™ BrettPhos Palladacycle 3rd Generation, 98%
Marca: Alfa Aesar™ 047250.06
Detalles adicionales : CAS : 1470372-59-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. | 5g |
---|
1470372-59-8 | |
MFCD22572666 | |
[(BrettPhos)-2-(2-amino-1,1-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3 |
Especificaciones
5g | |
Yellow | |
MFCD22572666 | |
906.5 | |
98% |
BrettPhos Palladacycle 3rd Generation | |
1470372-59-8 | |
[(BrettPhos)-2-(2-amino-1,1-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3 | |
Solid |