Learn More
Aleación 260 de placa de latón, 6,35 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045182.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492187
  • 464.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Brass plate alloy 260
300 x 300 mm
Placa
6.35mm (0.25 in.) thick
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos