Learn More
Brady™ Candados de latón
Cuenta con cuerpo y grillete de latón sólido que resiste la corrosión y las chispas.
Marca:  Brady™ 051356
Detalles adicionales : Peso : 1.62900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11896073
  • en la oferta / 1 caja
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • El cilindro de 6 pines ofrece más cortes de llave únicos para una mejor resistencia a la manipulación
  • Las cerraduras están protegidas por fundas de vinilo de colores que hacen fácil la codificación por colores de su programa de bloqueo
  • Los candados están disponibles con llaves diferentes
  • Las etiquetas de bloqueo se venden por separado
  • Dos llaves suministradas con cada candado
Especificaciones
Especificaciones
Candados de latón
43,00 x 60,00 mm
21 mm
Paquete de 12
33,5mm
Latón
6,5 mm
21,00 mm
6
Latón
Verde
Candados de latón