Learn More
Gasa de latón, aleación 260, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,41 mm de diámetro, Thermo Scientific™
18.79€ - 38.15€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15456775
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
045143.GT
150 x 150 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15466775
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
045143.HB
300 x 300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos