Learn More
Gasa de latón, aleación 260, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,11 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045208.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Brass gauze, Alloy 260
MFCD00171255
100 Mesh
100 mesh woven from 0.11mm (0.0045 in.) dia. wire
300 x 300 mm
Odorless
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos