Learn More
Brass Gauze, 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire, Alfa Aesar™
Form: Solid in various forms
Marca:  Alfa Aesar 045165.GT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Cantidad. 150 x 150mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446795
  • 16.50€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00171255
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Brass
150 x 150mm
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
63.546
CHEBI:30052
Yellow
Yellow gauze
Odorless
MFCD00171255
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
23978
Gauze