Learn More
Alfa Aesar™ Brass foil, alloy 260, 1.6mm (0.064 in.) thick
Marca:  Alfa Aesar™ 045205.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442207
  • 83.48€ / cada uno
Fecha estimada de envío
28-12-2020
Especificaciones
Brass foil, Alloy 260
1.6mm (0.064 in.) thick
Odorless
300 x 300 mm
MFCD00171255
Papel de aluminio
Videos
SDS Documentos