Learn More
Brass Foil, 0.41mm (0.016 in.) thick, Alfa Aesar™
Form: Solid in various forms
Marca:  Alfa Aesar 045160.HB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Cantidad. 300 x 300 mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492177
  • 27.20€ / cada uno
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00171255
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Especificaciones
Brass
7440-50-8
Cu
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Foil, 0.41mm (0.016 in.) thick
300 x 300 mm
Yellow foil
MFCD00171255
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
Yellow
Videos
SDS Documentos