Learn More
Cole-Parmer™ Brass Compression Pipe Adapter
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
12.60€ - 16.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Compresión × Conector NPT(macho) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Material | Latón |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -85 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 65 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11815453
|
Cole-Parmer™
31412-36 |
3/8 pulg |
12.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11825453
|
Cole-Parmer™
31412-38 |
1/2 pulg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Very good chemical resistance.
- Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
- A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
- Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
- When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.
Especificaciones
Compresión × Conector NPT(macho) | |
Latón | |
- 65 °C | |
482 °F |
No esterilizable en autoclave | |
-85 °F | |
400 psi | |
de 250 °C |