Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™, bandejas perforadas
For use with Branson ultrasonic baths
Marca:  Branson Ultrasonics™ 100-410-160
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10796295
  • 79.60€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
2.27L
Model 1800
Stainless Steel
15 x 15.2 x 10.7cm
Perforated Tray
2.27L (0.5 gal.)