Learn More
BrandTech™ Wide Mouth Square Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Descripción
- el diseño cuadrado que ahorra espacio proporciona un tamaño más reducido
Especificaciones
Capacidad | 16,9 oz, 500 ml |
Material del cierre | LDPE |
Tamaño del tapón | GL65 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 90 x 90 mm |
Altura (métrico) | 120 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |