Learn More
VACUUBRAND™ Sistemas de vacío de ajuste automático VARIO™ MZ2C NT
Sistemas de aplicación única adaptativos sin aceite que proporcionan evaporación hasta un 30 % más rápido que los controladores electrónicos de vacío convencionales
Marca:  VACUUBRAND™ 20732400
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11818421
  • 5680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes:
  • Controlador (número de modelo: CVC3000)
  • Sistema integral de recuperación de disolventes
  • Manual de instrucciones
Descripción
Descripción
  • El controlador de vacío ajusta la velocidad de la bomba, lo que elimina la necesidad de usar válvulas de solenoide o conmutación de la bomba
  • Detectan automáticamente las curvas del punto de ebullición y las siguen para optimizar continuamente los niveles de vacío
  • Mantienen un vacío estable sin histéresis en un único punto de ajuste
  • Se pueden introducir hasta diez programas de varios pasos programados por el usuario para aplicaciones
  • Puerto bidireccional RS232, que permite la validación de procesos y la ejecución de programas de bombeo sofisticados
  • Reducción del ruido y del desgaste del diafragma gracias al control VARIO
  • Trayectorias de flujo fabricadas con fluoropolímeros resistentes a la corrosión
  • Lastre de gas integrado
  • Tiene un vacío final de 5 torr (7 mbar) y capacidad de aire libre a velocidad máxima de 47 lpm (1,7 cfm)
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas)
0,77 hp
Manual
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Fluoroplástico (caja)
43 dB(A)
De -10 °C a +60 °C
40 °C
CFM 1.66
50/60 Hz
245,11 mm
243,08 mm
243,08 mm
IP20
Resistentes a sustancias químicas
Concentradores de vacío
2
200/230 V
CVC 3000
1,8 A
De 30 a 2400 r. p. m.
230 V 50/60 Hz
MZ 2C NT VARIO
CEE
104 °F
10°C
Sistema sin aceite diseñado para proporcionar evaporación hasta un 30 % más rápido que los controladores electrónicos de vacío convencionales
9,6 in
9,5 in
9,5 in
Bomba de diafragma
2
50 °F
Sin aceite
29,99 bar (16 psi)
Certificados
Ver productos accesorios