Learn More
BrandTech™ Aceite para bomba VACUUBRAND™
Aceite de repuesto para bombas de paletas giratorias BrandTech Vacuubrand y bombas de vacío Chemistry-Hybrid
Marca:  BrandTech™ 20687010
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10633952
  • 33.95€ / 1 litro
Stock Remoto 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Low vapor pressure even at high temperatures
  • Low oil backflow
  • Resistant to aging, break-down
  • Minimum oxidation
  • Hygroscopic
  • Contains alkaline water to prevet corrosion
  • Flashpoint: 264°C
  • Viscosity at 40°C: 94mm2/sec
  • Density at 20°C: 0.87g/cm
Especificaciones
Especificaciones
1L
Bomba de vacío de paletas giratorias
< 1 x 10-3 mbar
Videos