Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma de aluminio-FKM VACUUBRAND™ MV2 NT VARIO™
Marca: VACUUBRAND™ 20738100
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- Bombas de diafragma de cuatro etapas
- Bombeo continuo y sin aceite de gases
- Funcionamiento silencioso, con vibración ultrabaja, gran hermeticidad
- Diafragma doble reforzado con tela
- Ajusta automáticamente el nivel de vacío para optimizar las condiciones del proceso de forma mediante la adaptación continua de la velocidad del motor
- Bombeo y evacuación sin contaminación
- Caudal alto, incluso cerca del vacío final
- Optimización del vacío con autorregulación durante todo el proceso
Especificaciones
0,2 torr | |
0,77 hp | |
Manual | |
Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 | |
Aleación de aluminio (carcasa y cabezal de bomba), FPM (diafragma, tubos y válvula) | |
45 dB(A) | |
De -10 °C a +60 °C | |
18,8 kg | |
40 °C | |
CFM 1.9 | |
9,64 in | |
12,79 in | |
9,25 in | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
Evaporadores rotatorios | |
4 | |
200/230 V |
CVC 3000 | |
2,5 A | |
De 30 a 2400 r. p. m. | |
230 V 50/60 Hz | |
MV 2 NT VARIO | |
CEE | |
41,6 lb | |
104 °F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
243,84 mm | |
325,12 mm | |
236,22 mm | |
IP20 | |
50 °F | |
Sin aceite | |
29,99 bar (16 psi) |