Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma de aluminio-FKM VACUUBRAND™ MV2 NT VARIO™
5241.78€
Especificaciones
Vacío máx. 0,2 torr
temp. CVC 3000
Caballos de fuerza 0,77 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 30 a 2400 r. p. m.
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Amperaje Tipo de tapón Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Amperaje Tipo de tapón Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
10862251
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
20738100
2,5 A CEE 200/230 V Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Four-stage diaphragm pumps
  • Continuous, oil-free pumping of gases
  • Whisper quiet, ultra-low vibration operation, high leak-tightness
  • Fabric reinforced double diaphragm
  • Automatically adjusts vacuum level to optimize process conditions by continuously adapting motor speed
  • Contamination-free pumping, evacuation
  • High flow rate even near ultimate vacuum
  • Self regulating vacuum optimization throughout process
Especificaciones
Especificaciones
0,2 torr
0,77 hp
De 30 a 2400 r. p. m.
MV 2 NT VARIO
De -10 °C a +60 °C
18,8 kg
40 °C
CFM 1.9
9,64 in
12,79 in
9,25 in
Bomba de diafragma
4
Sin aceite
29,99 bar (16 psi)
CVC 3000
Manual
Aleación de aluminio (carcasa y cabezal de bomba), FPM (diafragma, tubos y válvula)
45 dB(A)
41,6 lb
104 °F
10°C
50/60 Hz
243,84 mm
325,12 mm
236,22 mm
IP20
50 °F
4