Learn More
BRAND™ Micropipeta multicanal Transferpette™ S
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. Supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty.
Marca: BRAND™ 703726
Detalles adicionales : Peso : 0.57000kg
Includes: Montaje en gradilla/estante, caja de puntas de pipeta con dos recargas, juego de anillos en V de repuesto, certificado de rendimiento y manual completo de funcionamiento
Descripción
Protects against accidental volume changes using innovative one-handed volume adjustment with brake. BrandTech™ Transferpette™ S Multichannel Pipet is supplied with performance certificate, operating manual, shelf mount, two tip boxes, reagent reservoir, pack of replacement v-rings, and one year warranty. Patented individually removable/replaceable tip cones provide easy in-lab cleaning.
El dispositivo cuenta con ajuste de volumen de una sola mano con freno para un ajuste seguro.
- Con diseño de control con botón central
- Longitud de recorrido corta de los pistones de 12.5 mm
- Anillos en V para el montaje y la expulsión de puntas de baja fuerza
- Pantalla de volumen de cuatro dígitos
- Ligero
- Conos de punta patentados extraíbles/reemplazables individualmente
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (20 minutos)
Especificaciones
±0.8% | |
12 | |
Pipette | |
Digital | |
12.5mm | |
241.3 x 142.8 x 123.8mm | |
241.3 mm | |
142.8 mm | |
123.8 mm |
Autoclavable | |
Transferpette™ S | |
De 5 a 50 μl | |
Shelf/rack mount, box of pipette tips with two refills, set of replacement V-rings, certificate of performance and comprehensive operating manual | |
1 año | |
9.5 pulg | |
5.62 pulg | |
4.87 pulg |