Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos de reactivos con tapones
Código de producto. 15792036
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. 15792036
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 100494
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VITLAB polypropylene reagent bottles with polypropylene stoppers have good chemical resistance. Autoclavable at 121 C for 20 minutes.
  • Tapones NS y buena resistencia química para el almacenamiento a largo plazo de líquidos.
  • Esterilizables en autoclave a 121° C, conforme a DIN EN 285
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparent
Diámetro (imperial) 2,75 in
Material Polipropileno
Cantidad 20/Pk.
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 138 mm
Tipo de producto Reagent Bottle
Altura (imperial) 5,43 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 19/26 mm
Diámetro (métrico) 70 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable