Learn More
BrandTech™ Reagent Bottles with Screw Caps
Catalog Number p-4380260
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
VITLAB polypropylene reagent bottles with polypropylene screw caps have good chemical resistance. Autoclavable at 121 C for 20 minutes.
  • Buena resistencia química para el almacenamiento de líquidos a largo plazo.
  • Los tapones de rosca ayudan a proteger contra la contaminación exterior y las fugas.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C, según DIN EN 285
Capacidad 338,1 oz/10 000 ml
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL63
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 222 mm
Altura (imperial) 15,51 in
Altura (métrico) 394 mm
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Capacidad (imperial) 338,1 oz
Diámetro (imperial) 8,74 in