Learn More
VACUUBRAND™ Acoplamiento rápido para sistemas de aspiración de líquidos Vacuubrand™ BVC
Piezas de repuesto y accesorios para sistemas de aspiración de líquidos VACUUBRAND BVC
Marca: VACUUBRAND™ 20635808
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La familia de BVC de sistemas de aspiración de líquidos ofrece soluciones compactas y silenciosas para el trabajo con cultivos celulares. Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse al protocolo de descontaminación en la esterilización en autoclave o la desinfección en el frasco.
635807
- Acoplamiento rápido de VHC a recipiente de recogida
- Acoplamiento rápido de recipiente de recogida a bomba
Especificaciones
Sistema de aspiración de líquidos BVC | |
Acoplamiento rápido de recipiente de recogida a bomba |