Learn More
BrandTech™ Puntas de pipetas desechables PLASTIBRAND™ PD-Tip™
Fabricadas con HDPE y polipropileno (polipropileno y polímero de cristal líquido las de 0,1 ml) sin lubricantes ni aditivos que puedan contaminar las muestras. Las puntas de pipeta desechables BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ son reconocidas automáticamente por HandyStep™ electronic y AutoRep E. Las puntas Bio-Cert™ cuentan además con certificación independiente como libres de DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
Marca:  BrandTech™ 702380
33.15 EUR hasta el 2019-04-30
Use el código promocional "13545" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018540
  • 44.20€ / paquete de 50
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Includes: Adapter is supplied with 25 and 50mL tips.
Descripción
Descripción
  • Made of high-density polyethylene and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples.
  • Tip size is automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E.
  • Available in nonsterile and Bio-Cert™ sterile. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.
Order Info
Pipetter Compatibility: For use with Brand HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™, and most standard repeating pipetters.
Especificación
Especificación
HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor
Sin esterilizar
BRAND Handystep y la mayoría de pipeteadores de repetición estándar, BRAND Handystep y la mayoría de pipeteadores de repetición estándar
25 ml
HDPE/polipropileno
Videos
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    : 13545
    2019-04-30
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 03/03/2019 y el 30/04/2019. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Terms & Conditions