missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ Puntas de pipetas desechables PLASTIBRAND™ PD-Tip™

Fabricadas con HDPE y polipropileno (polipropileno y polímero de cristal líquido las de 0,1 ml) sin lubricantes ni aditivos que puedan contaminar las muestras. Las puntas de pipeta desechables BrandTech™ PLASTIBRAND™ PD-Tip™ son reconocidas automáticamente por HandyStep™ electronic y AutoRep E. Las puntas Bio-Cert™ cuentan además con certificación independiente como libres de DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.

Marca:  BrandTech™ 702690

Detalles adicionales : Peso : 3.85550kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10645133

  • 203.00€ / paquete de 100


Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta

Includes: Adapter is supplied with 25 and 50mL tips.

Descripción

Descripción

 

  • Made of high-density polyethylene and polypropylene (polypropylene and liquid crystal polymer for 0.1mL size) without lubricants or additives that can contaminate samples.
  • Tip size is automatically recognized by HandyStep™ electronic and AutoRep E.
  • Available in nonsterile and Bio-Cert™ sterile. Bio-Cert™ tips are independently certified free from DNA, RNase, ATP, and endotoxin for critical biological applications.

 

Order Info

Pipetter Compatibility: For use with Brand HandyStep™, HandyStep™ Electronic, Eppendorf™ Repeater™, Ripette™, Rainin™ AutoRep™ E, AutoRep M, Nichipette Stepper™, and most standard repeating pipetters.

Especificación

Especificación

HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor
5 ml
HDPE/polipropileno
Individually Wrapped
Estériles
HandyStep™, Universal Fit Repeater Pipettor
Videos