Learn More
BRAND™ Tubos de 8 tiras de PCR
Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras. Los tubos de 8 tiras de PCR están libres de ARNasa, ADNasa y ADN y son compatibles con la mayoría de termobloques de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
Marca:  BRAND™ 781323
94.92 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21977" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.60820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405982
  • 104.00€ / paquete de 125
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras. Las tiras de tubos están disponibles con o sin tapones y se pueden adquirir por separado.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave
  • Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatible con la mayoría de bloques térmicos de 24, 32, 96 y 384 pocillos.
  • Disponibles en prácticos juegos de tubos/tapones.
Especificaciones
Especificaciones
Verde
Polipropileno
No
Tira de tubos
0,2 ml
Esterilizable en autoclave
Tira