Learn More
VACUUBRAND™ Recipientes de recogida y kit adaptador para sistemas de aspiración de líquidos Vacuubrand™ BVC
Piezas de repuesto y accesorios para los sistemas de aspiración de líquidos VACUUBRAND
Marca:  VACUUBRAND™ 20635809
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675640
  • 394.00€ / 2 litros
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La familia de BVC de sistemas de aspiración de líquidos ofrece soluciones compactas y silenciosas para el trabajo con cultivos celulares.
  • Proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse al protocolo de descontaminación en la esterilización en autoclave o la desinfección en el frasco. Recipiente de recogida
  • Recipiente de recogida: está disponible en capacidades de 2 l y 4 l
  • Kit adaptador: para ajustar el recipiente de recogida de vidrio de 2 litros en los modelos BVC Control y Professional
Especificaciones
Especificaciones
2 l
Sistema de aspiración de líquidos BVC
Recipiente de recogida
Recipiente de recogida de vidrio de 2 l para BVC
Vidrio