Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
Marca: BRAND™ 781626
537.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.34000kg
Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
384 | |
Sin tratar | |
Para ensayos homogéneos, exámenes, almacenamiento |
Sin tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
0,12 ml | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja |