Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
Marca: BRAND™ 781622
163.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21894" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.97000kg
Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
384 | |
Sin tratar | |
Para ensayos homogéneos, exámenes, almacenamiento |
Sin tapa | |
Negro | |
0,1 ml | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja |