Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ 384-Well Microplates
Immunoassay plate optimized for immobilization of IgG
Marca: BRAND™ 781740
Detalles adicionales : Peso : 2.19000kg
Descripción
- Alta adherencia para moléculas con regiones hidrofílicas e hidrófobas mixtas
- Elección de superficie para la mayoría de las ELISAs estándar
- Para inmunoensayos en fase sólida
- PS, no estéril
- Disponible en color blanco o negro
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa, no citotóxicos
Especificaciones
Plano | |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
Para la inmovilización de IgG, inmunoensayos de fase sólida |
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
50/caja |