Learn More
BRAND™ Cubetas desechables BRAND™ UV-Cuvette
Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores.
Marca: BRAND™ 759220
36.87 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Las cubetas desechables BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette proporcionan transparencia de 230 a 900 nm y eliminan la limpieza y el riesgo de contaminación cruzada. Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas. Compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
Diseño avanzado de cubeta que incluye ventanas embutidas para proteger contra arañazos en la trayectoria óptica.
- Desechable; se eliminan los riesgos de limpieza y contaminación cruzada
- Ideal para el análisis de ADN/ARN y proteínas.
- Resistente a productos químicos; puede usarse con la mayoría de disolventes orgánicos polares, ácidos y bases
- También compatible con acetona, butanona, DMF y ácido clorhídrico concentrado
- Agrupación por cavidad del molde de fabricación para garantizar la menor variación en coeficiente de extinción
- Encaja en la mayoría de espectrofotómetros sin adaptadores
Tamaño ultramicro
- Disponible con alturas de ventana de 8,5 y 15 mm (dimensión Z)
- Puede usarse con volúmenes de muestra tan pequeños como 70 μl.
- Se puede instalar con tapones de sellado (se venden por separado) para el almacenamiento de muestras
- Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
- Para volúmenes de muestra entre 1,5 y 3,0 ml
- Disponible en envase individual, sin ADN ni ARNasa
- Capacidad de 2,5 a 4,5 ml
Especificaciones
Cubeta | |
De 70 a 550 μl | |
100/Paq. | |
De 230 a 900 nm | |
Espectrofotómetros y fotómetros | |
Ideal para el análisis de ADN, ARN y proteínas; aplicaciones de biología molecular |
Sí | |
Plástico | |
10 mm | |
15mm | |
2mm |