Learn More
BRAND™ Película autoadhesiva para sellado de placas
Código de producto. 10182962 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polietileno, polipropileno
Poliéster
Polipropileno
Rayón
Vinilo
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento
Almacenamiento en frío
Almacenamiento, mediciones de fluorescencia
Automatización
Cultivos celulares y tisulares
ELISA, PCR
ELISA, PCR en tiempo real
Mediciones de luminiscencia
N.° por paquete:
100
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 10182962
Marca: BRAND™ 781381
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sella de forma segura las placas de pocillos múltiples. La película autoadhesiva para sellado de placas se puede aplicar directamente a las placas y extraerse sin el uso de un costoso equipo, o se puede aplicar con un rodillo de caucho rígido para garantizar la fijación segura y uniforme de la película sobre la placa.
  • Se aplica fácilmente a las placas y se retira sin necesidad de equipo costoso.
  • La aplicación con un rodillo de goma duro garantizará una fijación segura y uniforme de la película a la placa.
  • Las películas para sellado están disponibles en diferentes materiales especialmente adecuados para almacenamiento, inmunoensayo o cultivo celular y de tejidos:
    • Polietileno
    • Poliéster
    • Aluminio
    • Rayón
    • Polipropileno
    • Vinilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Foil
Material Aluminio
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
N.° por paquete 100 láminas
Barrera de evaporación Yes
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento en frío
Precortados No
Tipo de producto Película de sellado
adhesivo/a/s Pressure Sensitive
Grosor 8.5 mil.
Perforable Yes
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +120°C