Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 96 pocillos, cellGrade tratamiento Premium, Microplate de fondo plano
Color:blanco; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca:  BRAND™ 782090
Detalles adicionales : Peso : 3.61000kg
Código de producto. 10032403
  • 1090.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficie equivalente a poli-D-lisina con resultados análogos en cuanto al crecimiento celular y la morfología
  • La adherencia celular optimizada reduce el daño celular debido al lavado frecuente
  • Permite el cultivo sin suero y reducido en suero
  • El tratamiento físico/químico tiene una larga vida útil a temperatura ambiente en comparación con recubrimientos biológicos
  • Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
  • Cumplir con los requisitos de Ph. EUR. Y USP 29
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
  • Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Paquetes de 50 placas envueltas individualmente con tapas
Especificaciones
Especificaciones
ISO 11137, USP 29
Con tapa
Blanco
96
Grado de celda Premium
Plano
50/caja
Estándar
8 x 12
Poliestireno
Estériles
330 μl
Cultivo de líneas celulares con las más altas demandas en sus medio ambiente
1/paq.