Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 96 pocillos, cellGrade-tratado, microplaca de fondo plano
831.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Envase:
1/paq., 50/caja
Descripción
- Construcción de poliestireno
- Estéril
- Tapa incluida
- Placa estándar para el cultivo de líneas celulares adherentes
- PS-superficie con diferentes grupos químicos, tales como grupos carboxilo e hidroxilo, que son de libre acceso
- La superficie es hidrófila en comparación con la PS no tratada
- Los componentes del suero se enlazan fácilmente a los grupos químicos de libre acceso, lo que permite una adhesión indirecta de las células
- Claramente distinguible a través del código de color: Naranja, codificación alfanumérica en relieve para 96placas estándar de pocillos
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa, no citotóxicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Envase | 1/paq., 50/caja |
Tipo de enlace | Grupos carboxilo e hidroxilo |
Color | Blanco, Fondo transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 384 |
Esterilidad | Estériles |