Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 384 pocillos, microplaca de fondo plano
Color:transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:con tapa
Marca: BRAND™ 781980
411.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.64000kg
Descripción
- Construcción de poliestireno
- Estéril
- Tapa incluida
- Placa estándar para el cultivo de líneas celulares adherentes
- PS-superficie con diferentes grupos químicos, tales como grupos carboxilo e hidroxilo, que son de libre acceso
- La superficie es hidrófila en comparación con la PS no tratada
- Los componentes del suero se enlazan fácilmente a los grupos químicos de libre acceso, lo que permite una adhesión indirecta de las células
- Claramente distinguible a través del código de color: Naranja, codificación alfanumérica en relieve para 96placas estándar de pocillos
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa, no citotóxicos
Especificaciones
ANSI, SLA | |
Con tapa | |
Grupos carboxilo e hidroxilo | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Plano | |
Cultivo de líneas celulares adherentes | |
Sí |
Estándar | |
16 x 24 | |
Transparente | |
384 | |
100 μl | |
Sí | |
50 |