Learn More
BRAND™ Puntas de filtro BIO-CERT™, de 5 a 200 ul
Fabricado en polipropileno sin oleamida y diHEMDA de alta pureza. Las puntas de filtro BIO-CERT™, de 5 to 200 μl son estériles y no contienen contaminantes biológicas. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
Marca: BRAND™ 732632
102.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg
Descripción
- Para todas las pipetas con código de color amarillo
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 50 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla ecológica, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja