Learn More
BRAND™ Placas de PCR de 384 pocillos BRAND™
Made with polypropylene material, these plates are resistant to a wide variety of chemicals, including phenols, chloroform, and DMSO and is compatible with most robotic samplers and automated liquid handling systems.
Marca:  BRAND™ 781347
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10446593
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • ™ 384La placa de pocillos profundos DE 0,3 ml, no estéril, tiene un fondo cuadrado y está fabricada con polipropileno virgen de alta calidad
  • Excelente para la detección de alto rendimiento (HTS), ensayos que requieren una placa madre, cultivo celular y tisular, almacenamiento de muestras y mucho más
  • La placa es resistente a una amplia variedad de productos químicos, incluyendo fenoles, cloroformo y DMSO y es compatible con la mayoría de muestreadores robóticos y sistemas de manipulación automatizada de líquidos
  • Funcionan en temperaturas mínimas de hasta - 121 °C, por lo que son excelentes para aplicaciones de sala fría y almacenamiento criogénico.
  • Todo el instrumento se puede esterilizar en autoclave a 250º F (121º C) durante 20 minutos
  • Los pocillos están etiquetados con un patrón alfanumérico estándar para simplificar la identificación de las muestras y tienen esquinas ranuradas para facilitar la orientación. 
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
Completo
384
50/paq.
16 x 24
Faldón completo
Polipropileno
qPCR