Learn More
BRAND™ Placas de PCR de 384 pocillos BRAND™
Made with polypropylene material, these plates are resistant to a wide variety of chemicals, including phenols, chloroform, and DMSO and is compatible with most robotic samplers and automated liquid handling systems.
550.00€
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Estilo de falda Completo
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
10446593
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
781347
Faldón completo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Non-sterile, 0.3mL BRAND™ 384-well deep well plate has a square bottom and is manufactured from high-quality virgin polypropylene
  • Excellent for high throughput screening (HTS), assays requiring a mother plate, cell and tissue culture, sample storage, and more
  • Plate is resistant to a wide variety of chemicals, including phenols, chloroform, and DMSO and is compatible with most robotic samplers and automated liquid handling systems
  • Plate withstands temperatures as low as -121ºC, making it an excellent choice for cold-room applications and cryo-storage
  • PP plate is autoclavable at 250ºF (121ºC) for 20 minutes
  • Wells are labeled in a standard alpha-numeric pattern to simplify sample identification, and have notched corners to facilitate orientation 
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
qPCR
16 x 24
Completo
384
50/paq.