Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 para identificación de hilos y cables: tres por fila
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (tres por fila) son permanentes o reposicionables. Una vez aplicado, el paño de vinilo de la serie B-498 CleanLift™ no se mueve a menos que desee cambiarlo.
224.00€ - 384.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de producto | Etiqueta de identificación |
Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™33 |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Material | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Material | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13583320
|
Brady™
142967 |
Caucho, Reposicionable | Satinado | Paño de vinilo | 1,4 in |
384.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13543310
|
Brady™
143016 |
Acrílico, Permanente | Mate | Paño de nailon | 0,5 in |
224.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
- Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
- Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
Especificaciones
Blanco | |
Etiqueta de identificación | |
Impresora BBP™33 |