Learn More
Brady™ y etiquetas para placas de pocillos TLS-PC Link™
y las etiquetas para placas de pocillos TLS-PC Link™ son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
Marca:  Brady™ 062253
Detalles adicionales : Peso : 0.08160kg
Código de producto. 10223492
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de − 40 a 90 °C (− 40 a 193 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Acrílico, Permanente
Mate
Paño de nailon
No estéril
Impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
750/Paq.
De -40 °C a +90 °C
0,0065 in
9,52 mm
1,9 in
0,25 in
Etiquetas TLS 2200/TLS-PC Link
Blanco
Etiqueta
TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
1
Rectángulo
14,29 kg/cm (80 lb/in)
0,165 mm
0,25 pulgadas × 1,9 pulgadas (Al × An)
48,26 mm
6 mm