Learn More
Brady™ y etiquetas TLS-PC Link™
y las etiquetas TLS-PC Link™ se pueden imprimir en impresoras de transferencia térmica que pueden ser permanentes o reposicionables.
Marca: Brady™ 062663
Detalles adicionales : Peso : 0.02270kg
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de -94 a 230 °C (de -70 a 110 °F)
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Poliéster blanco brillante con adhesivo permanente con base de caucho (B483); el material se ha diseñado para la adhesión a metales texturizados y plásticos con energía de superficie baja.
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Paño de vinilo | |
No estéril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500/paq. | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,185 mm | |
3 AWG | |
1 in | |
0,5 in |
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres | |
1 | |
Rectángulo | |
0,0073 in | |
15,87 mm | |
0,5 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An) | |
25,4 mm | |
12 mm |