Learn More
Brady™ y etiquetas TLS-PC Link™
y las etiquetas TLS-PC Link™ se pueden imprimir en impresoras de transferencia térmica que pueden ser permanentes o reposicionables.
52.53€ - 80.10€
Especificaciones
Formato | Etiqueta |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Para utilizar con (aplicación) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de adhesivo | Acabado | Para utilizar con (aplicación) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10234302
|
Brady™
062660 |
Caucho, Reposicionable | Semisatinado | Códigos de barras, tubo para centrífuga, ID de componentes, tubo Eppendorf, ID de equipos, ID de uso general, tubo para PCR, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres | Paño de vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11569013
|
Brady™
018602 |
Caucho, Permanente | Satinado | Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, identificación general, ID de uso general, ID de paneles, placas de clasificación, ID de datos o de voz | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10424712
|
Brady™
062663 |
Caucho, Reposicionable | Semisatinado | Códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres | Paño de vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10670943
|
Brady™
062669 |
Caucho, Reposicionable | Semisatinado | Códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, vial criogénico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres | Paño de vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11588903
|
Brady™
018424 |
Acrylic, Permanent | Gloss | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates | Polyester |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 ° F).
- El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Poliéster blanco brillante con adhesivo permanente con base de caucho (B483), el material se ha diseñado para la adhesión a metales texturizados y plásticos con energía de superficie baja
Especificaciones
Etiqueta | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |