Learn More
Brady™ y etiquetas de uso general TLS-PC Link™
Las etiquetas de uso general TLS-PC Link™ son ideales para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
36.20€ - 102.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Etiqueta |
Tipo de producto | Etiqueta de uso general |
Para utilizar con (equipo) | TLS 2200™ o TLS-PC Link™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Acabado | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Acabado | Altura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11767365
|
Brady™
018363 |
100 por rollo | Satinado | 12 mm | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10475252
|
Brady™
018503 |
250/paq. | Mate | 38,1 mm | Paño de nailon |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10600473
|
Brady™
018502 |
500/paq. | Mate | 38,1 mm | Paño de nailon |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12867238
|
Brady™
018422 |
250/paq. | Mate | 1,9 cm | Vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12912384
|
Brady™
062267 |
250/paq. | Mate | 2,5 cm | Vinilo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10314982
|
Brady™
018382 |
500/paq. | Satinado | 2,5 cm | Poliéster |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de - 40 a 90 ° C (de - 40 a 193 ° F) y se recomienda para su uso en interiores
Especificaciones
Acrílico, Permanente | |
Etiqueta | |
TLS 2200™ o TLS-PC Link™ |
Blanco | |
Etiqueta de uso general |