Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica
Para viales de 1-8 ml
Marca: Brady™ 062364
Detalles adicionales : Peso : 1.30410kg
Descripción
- Autolaminado
- 6,66 x 2,54 cm (2,625 × 1 pulg), con área de impresión de 2,5 cm
Poliéster transparente
- Perfectas para congelador, nitrógeno líquido, esterilización en autoclave, baños de agua caliente
- Se adaptan a placas de pocillos.
- Con capa superior transparente
- Perfectas para congelador, nitrógeno líquido (en viales de plástico)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco, Translúcido | |
Etiqueta | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
1 | |
3000/paq. | |
2.625 x 1 in. (L x W) | |
158 °F | |
4 mil | |
28,58 mm | |
25,40 mm | |
1 in | |
25,40 mm |
UL | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, tubo, vial | |
Roll of 3000 Labels | |
70 °C | |
Rectángulo | |
66.68 x 25.40 mm (L x W) | |
70 °C | |
0,102 mm | |
2,62 in | |
25.40 mm | |
66,675 mm |