Learn More
Brady™ Self-Laminating Label
Ideal for labeling, data-communication wires and cables
50.24€ - 61.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco, Translúcido |
Acabado | Mate |
Material | Vinilo |
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11568913
|
Brady™
018436 |
50/Pk. | 6 in. | 15.24 cm | 1.5 in. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10599752
|
Brady™
018373 |
250/paquete | 1 in | 2,54 cm | 1 in |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- White vinyl wire marking labels
- For AWG (Approximate Wire Gauge) 10 to 12
- Label size: 1 x 1 in. (2.5 x 2.5cm)
- Write-on height of 0.38 in. (0.95cm)
- Rolls of 250 labels
- For use with TLS2200 and TLS PC Link thermal transfer printers
- Easy-to-load, industrial-strength labels and tapes are available in a wide variety of materials, sizes, and colors to meet surface, color, and regulatory requirements
- For smooth surfaces such as uncoated metal, plastic, and glass, use “permanent” tapes
- Use “Ultra-Aggressive” tapes on highly textured and/or low-surface energy surfaces such as powder coated, plastic ABS, and polypropylene
- Material choices include glossy or clear polyester, metallized polyester with a silver finish, colored vinyl, and heat-shrinking polyolefin
To place an order, for technical information, or to inquire about the availability of a tape not listed here, call a Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733.
Especificaciones
UL | |
Blanco, Translúcido | |
Vinilo | |
0,004 in |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |