Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras Freezerbondz LABXPERT™
Excelente rendimiento en climas fríos
Marca:  Brady™ 060924
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10061972
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con poliéster Freezerbondz o tela de nailon
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Perfectas para esterilización en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
  • Para su uso con tubos para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio
  • Resistencia a la humedad
  • Superficie lisa con acabado mate
  • Compatibles con Impresora LABXPERT
Especificaciones
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE
Acrílico permanente
Mate
Identificación general e industrial, identificación de laboratorio, vial, tapón de vial
300/paq.
De -40 °C a +90 °C
0,3 in
1,2 cm
Montaje en superficie
Negro, Naranja
Paño de nailon
1
Redondo
0,165 mm
0,5 in
12,70 mm