Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas de poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
Marca:  Brady™ 060932
Detalles adicionales : Peso : 0.22450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10225972
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
Cola larga
Negro, Blanca, Translúcido
Etiqueta
Etiqueta
Identificación de laboratorio, tubo para PCR de 0,2 ml
1
Rectángulo
De -196 °C a +121 °C
0,048 mm
1,5 in
4,75 mm
0,47 cm
Acrílico, Permanente
Mate
Poliéster
No estéril
Impresora LabXpert™
450/paq.
(de –320 a 250 °F)
0,0019 in
0,187 x 1,5 pulg.
38,1 mm
0,18 in
17,78 mm