Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas de poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
Marca:  Brady™ 060935
Detalles adicionales : Peso : 0.21550kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012002
  • 102.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío
28-05-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Especificaciones
Etiqueta
Negro, Blanca, Translúcido
0.37 pulg
Impresora LabXpert™
0.95 cm
Rectangle
De - 196 a 121 °C
0.048 mm
9.53 mm
450 rodillos
Etiqueta
No estéril
28,58 mm
Acrílico, Permanente
Cola corta
Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial
19.05 mm
1
De - 320 a 250 °F
0.0019 pulg
22.23 mm
Poliéster
0,375 x 1,125 pulg.
Mate
1,12 in